AuftragsverfolgungKontakt
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. AMBI9044
Marketsource
Anbieter:   Ambion
Agarose
Katalognr. AMBI9044
Anbieter:  Ambion
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzender Platingehalt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g