Total Human Heart RNA 1 * 100 µG
Katalognr. AMBI7966
Anbieter: Ambion
Frequently Bought Together
Cyclohexan wasserfrei, 99,5% 1 * 1 L
Anbieter: Merck
N,N-Dimethylacetamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
Anbieter: VWR Chemicals
1,4-Dioxan, wasserfrei ≥99,8%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Wasser zur Analyse
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Xylol (Isomerengemisch) ≥99% (Isomere plus Ethylbenzol)
Anbieter: Honeywell Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
n-Heptan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Ethylenglycolmonobutylether 99%, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Aceton ≥99,9%, TraceSELECT™ für anorganische Spurenanalyse, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Diethylether stabilisiert, BAKER, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor