AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers | Avantor
Conical cork stoppers
30,0 mm, 75,0 mm, 80,0 mm
Katalognr. BRAMKS30-80-75
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS30-80-75
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
30,0 mm, 75,0 mm, 80,0 mm
Preis
SFr. 80.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Technische Daten
  • Ø unten:
    75,0 mm
  • Ø oben:
    80,0 mm
  • Höhe:
    30,0 mm
  • Seq:
    14