Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers | Avantor

Conical cork stoppers

30,0 mm, 70,0 mm, 75,0 mm
Katalognr. BRAMKS30-75-70
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS30-75-70
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers

30,0 mm, 70,0 mm, 75,0 mm

Preis
SFr. 79.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These conical stoppers are made of cork.

Technische Daten
  • Ø unten:
    70,0 mm
  • Ø oben:
    75,0 mm
  • Höhe:
    30,0 mm
  • Seq:
    13