AuftragsverfolgungKontakt
pH-Kombinationselektroden | Avantor
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® DW*, Sensolyt® DW, ohne Armierung, zur Installation in Durchflussgefäße, 0 - 14, Trinkwasser
Katalognr. WTWO109103
Anbieter:   WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
Katalognr. WTWO109103
Anbieter:  WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® DW*, Sensolyt® DW, ohne Armierung, zur Installation in Durchflussgefäße, 0 - 14, Trinkwasser
Preis
SFr. 394.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoLyt® measuring chains with arming are easy to install and boast flexible measuring and application areas. Eletrodes without arming can be connected directly to a pH monitor of the EcoLine® or QuadroLine® series. Depending on the application, they can be installed into a flow vessel.
  • Ideal for measurements in water and drinking water
  • Also for high pressure and temperature conditions
  • Easy to maintain by easy measuring chain replacement
Technische Daten
  • Für:
    Trinkwasser
  • Typ:
    Sensolyt® DW, ohne Armierung, zur Installation in Durchflussgefäße
  • Bezeichnung:
    Sensolyt® DW*
  • Seq:
    33
  • pH:
    0 - 14