AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers
Conical cork stoppers
30,0 mm, 50,0 mm, 55,0 mm
Katalognr. BRAMKS30-55-50
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS30-55-50
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
30,0 mm, 50,0 mm, 55,0 mm
Preis
SFr. 30.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Technische Daten
  • Ø unten:
    50,0 mm
  • Ø oben:
    55,0 mm
  • Höhe:
    30,0 mm
  • Seq:
    09