Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Conical cork stoppers

27,0 mm, 43,0 mm, 48,0 mm
Katalognr. BRAMKS27-48-43
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS27-48-43
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers

27,0 mm, 43,0 mm, 48,0 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These conical stoppers are made of cork.

Technische Daten
  • Ø unten:
    43,0 mm
  • Ø oben:
    48,0 mm
  • Höhe:
    27,0 mm
  • Seq:
    08