L-Methionin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ICNA0210229101
Anbieter: MP Biomedicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
- CAS Nummer:63-68-3
- Formel:C₅H₁₁NO₂S
- MDL-Nummer:MFCD00063097
- Molekulargewicht:149.21 g/mol
- Merck-Index:13,06004
- Siedepunkt:278 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:136 °C
- Dichte:1,373 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-562-9
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg