AuftragsverfolgungKontakt
L-Methionin | Avantor
L-Methionin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. ICNA02102291.1
Anbieter:   MP Biomedicals
L-Methionin
Katalognr. ICNA02102291.1
Anbieter:  MP Biomedicals
CAS Nummer:  63-68-3
L-Methionin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  63-68-3
Preis
SFr. 95.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
  • CAS Nummer:63-68-3
  • Formel:C₅H₁₁NO₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00063097
  • Molekulargewicht:149.21 g/mol
  • Merck-Index:13,06004
  • Siedepunkt:278 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:136 °C
  • Dichte:1,373 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-562-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g