Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schlauch

Vordere Sitzkapillare, PTFE, 0,2 mm, 0,1 m
Katalognr. HEWLG2258-87312
Schlauch
Katalognr. HEWLG2258-87312
Schlauch
Schlauch

Vordere Sitzkapillare, PTFE, 0,2 mm, 0,1 m

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

 :

Technische Daten
  • Ø int.:
    0,2 mm
  • Bezeichnung:
    Vordere Sitzkapillare, PTFE
  • Länge:
    0,1 m
  • Seq:
    10
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL0100-2410
    Verbindung, PEEK, für Schläuche mit 1/8" A.Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9948
    Fittingschrauben, Edelstahl 10-32, 4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9950
    Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-Schläuche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9976
    Klemmen und Mikroklemmen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWLG1313-43216
    Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST