Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauch

Schlauch

Abfallschlauch, FEP, 0,8 mm, 1,6 mm
Katalognr. HEWLG1375-87326
Schlauch
Katalognr. HEWLG1375-87326
Schlauch
Schlauch

Abfallschlauch, FEP, 0,8 mm, 1,6 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ordering information:

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,6 mm
  • Ø int.:
    0,8 mm
  • Bezeichnung:
    Abfallschlauch, FEP
  • Seq:
    15
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL0100-2410
    Verbindung, PEEK, für Schläuche mit 1/8" A.Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9948
    Fittingschrauben, Edelstahl 10-32, 4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9950
    Ferrule, PEEK und Ring, Edelstahl, für 2-mm-Schläuche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL5065-9976
    Klemmen und Mikroklemmen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWLG1313-43216
    Wasteadapter, grau, für Autosampler der Serie 1200
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.