AuftragsverfolgungKontakt
Preparative LC columns
Preparative LC columns
Scalar, Analytisch, C18, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Codice catalogo HEWL440905-902
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Preparative LC columns
Codice catalogo HEWL440905-902
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Preparative LC columns
Preparative LC columns
Scalar, Analytisch, C18, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Prep LC columns are designed for high loadability to purify milligram to gram quantities of products.
  • High loadability for maximum sample purification
  • Easy scalability from 4,6 up to 50 mm ID for rapid method development
  • High throughput 21,2 mm ID cartridges for fast purification
  • Exceptional column stability and loadability up to pH 10
Prep 21,2 mm ID columns are available with preparative cartridge hardware. This reliable cartridge hardware makes it simple to use columns with different lengths to increase sample load. Guard columns are easily integrated onto these columns, providing superior protection of the analysis column.
Analytical size 4,6 mm ID scalar columns are available for method development and optimisation prior to scaling up to larger columns.
Specifiche
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Bezeichnung:
    Scalar
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Phase:
    C18
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Disponibilità
    Price
  • HEWL420420-901
    Hardware-Kit für externe Vorsäulen, PrepHT
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Porengröße
    Partikelgröße
    Disponibilità
    Price
  • HEWL420910-901
    Großpackung, Kieselsäure, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Porengröße
    Partikelgröße
    Disponibilità
    Price
  • HEWL420910-902
    Großpackung, C18, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Log in per disponibilità