Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methylhexanoat

Methylhexanoat

Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. BTRN1200
Methylhexanoat
Katalognr. BTRN1200
Anbieter:  
CAS Nummer:  106-70-7
Methylhexanoat

Glasflasche für Feststoffe, 1 g

CAS Nummer:  106-70-7
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:106-70-7
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009510
  • Molekulargewicht:130.19 g/mol
  • Siedepunkt:151 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–63 °C
  • Dichte:0,88 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-425-1
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.