AuftragsverfolgungKontakt
Methyloctanoat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. BTRN1199
Methyloctanoat
Katalognr. BTRN1199
Anbieter:  
CAS Nummer:  111-11-5
Methyloctanoat
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  111-11-5
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
  • CAS Nummer:111-11-5
  • Formel:C₉H₁₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009551
  • Molekulargewicht:158.24 g/mol
  • Siedepunkt:190 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–36,7 °C
  • Dichte:0,877 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:68 °C
  • EINECS:203-835-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g