Methyltridecanoat
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. BTRN1162
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
- CAS Nummer:1731-88-0
- Formel:C₁₄H₂₈O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008977
- Molekulargewicht:228.38 g/mol
- Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:5,5 °C
- Dichte:0,864 g/cm³ (25 °C)
- EINECS:217-054-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg