AuftragsverfolgungKontakt
γ-Linolensäure
γ-Linolensäure
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. BTRN1153
γ-Linolensäure
Katalognr. BTRN1153
Anbieter:  
CAS Nummer:  506-26-3
γ-Linolensäure
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS Nummer:  506-26-3
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • CAS Nummer:506-26-3
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00065718
  • Molekulargewicht:278.44 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.