AuftragsverfolgungKontakt
Arachidonsäure
Arachidonsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Catalog # BTRN1042
Arachidonsäure
Catalog # BTRN1042
Supplier:  
CAS Number:  506-32-1
Arachidonsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
CAS Number:  506-32-1
Discontinued
Product Details & Documents
Synonyms:  (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
  • CAS Number:506-32-1
  • Formula:C₂₀H₃₂O₂
  • MDL Number:MFCD00004417
  • Molecular Weight:304.5 g/mol
  • EINECS:208-033-4
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg