Methylarachidonat
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. BTRN1034
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
- CAS Nummer:2566-89-4
- Formel:C₂₁H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00016775
- EINECS:219-900-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



