AuftragsverfolgungKontakt
Methylarachidat | Avantor
Methylarachidat
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. BTRN1031
Methylarachidat
Katalognr. BTRN1031
Anbieter:  
CAS Nummer:  1120-28-1
Methylarachidat
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
CAS Nummer:  1120-28-1
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
  • CAS Nummer:1120-28-1
  • Formel:C₂₁H₄₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009014
  • Molekulargewicht:326.56 g/mol
  • EINECS:214-304-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg