Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

α-Linolensäure

Glass bottle for solids, 500 mg
Katalognr. BTRN1026
α-Linolensäure
Katalognr. BTRN1026
Anbieter:  
CAS Nummer:  463-40-1
α-Linolensäure

Glass bottle for solids, 500 mg

CAS Nummer:  463-40-1
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
  • CAS Nummer:463-40-1
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00065720
  • Molekulargewicht:278.44 g/mol
  • Merck-Index:12,05530
  • Siedepunkt:443 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–9,5 °C
  • Dichte:0,9141 g/cm³ (18 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-334-8
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 mg

Technische Daten

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..