Methyllinoleat
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. BTRN1025
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
- CAS Nummer:112-63-0
- Formel:C₁₉H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009534
- Molekulargewicht:294.48 g/mol
- Siedepunkt:340 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–35 °C
- Dichte:0,89 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-993-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



