Methyloleat
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. BTRN1023
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
- CAS Nummer:112-62-9
- Formel:C₁₉H₃₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009578
- Molekulargewicht:296.49 g/mol
- Merck-Index:12,06965
- Siedepunkt:∼218,5 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–20 °C
- Dichte:0,88 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-992-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



