Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Methylheptadecanoat

Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. BTRN1019
Methylheptadecanoat
Katalognr. BTRN1019
Anbieter:  
CAS Nummer:  1731-92-6
Methylheptadecanoat

Glasflasche für Feststoffe, 1 g

CAS Nummer:  1731-92-6
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Synonyme:  Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
  • CAS Nummer:1731-92-6
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009001
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • EINECS:217-055-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g

Technische Daten