Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Deckgläser, quadratisch
VWR® Deckgläser, quadratisch
22×22 mm, #1,5
Catalog # 631-0125
Supplier:   VWR Collection
VWR® Deckgläser, quadratisch
Catalog # 631-0125
Supplier:  VWR Collection
VWR® Deckgläser, quadratisch
VWR® Deckgläser, quadratisch
22×22 mm, #1,5
Price
SFr. 60.90
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Gewaschen und poliert
Packaging: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.
Specifications
  • Nr.:
    #1,5
  • L×B:
    22×22 mm
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.