VWR® Deckgläser, quadratisch
18×18 mm, #1,5
Katalognr. 631-0121
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
- Keine Blasen oder Schlieren
- Gewaschen und poliert
: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.
Technische Daten
- Nr.:#1,5
- L×B:18×18 mm
- Seq:02