AuftragsverfolgungKontakt
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco® | Avantor
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, 3,8 - 5,4, 0,2 - 0,3
Katalognr. 1.09555.0003
Anbieter:   Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.09555.0003
Anbieter:  Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, 3,8 - 5,4, 0,2 - 0,3
Preis
70.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ROU
Product Details & Documents
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
  • Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
Technische Daten
  • pH-Abstufung:
    0,2 - 0,3
  • pH-Bereich:
    3,8 - 5,4
  • Bezeichnung:
    Spezialindikator
  • Cat. No.:
    1.09555.0003
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100