Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Phenolphtaleinpapier (pH<8,5 farblos / >8,5 rot), -, -
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
- Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
- Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
- Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.09526.0003_TDS_EN MERC1.09557.0003_TDS_EN MERC1.10232.0001_TDS_EN MERC1.10962.0003_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_109486 msds_109489 msds_109514 msds_109521 msds_109526
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
- pH-Abstufung:-
- pH-Bereich:-
- Bezeichnung:Phenolphtaleinpapier (pH<8,5 farblos / >8,5 rot)
- Cat. No.:1.09521.0003
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100