AuftragsverfolgungKontakt
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470 | Avantor
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
Automatic viscometer with ViscoPump II module for optoelectronic sensing, AVS 470, 0,35 − 1800 (pressure) ; 0,35 − 5000 (suction) mm²/s (cSt)
Katalognr. 616-0026
Anbieter:   SI Analytics
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
Katalognr. 616-0026
Anbieter:  SI Analytics
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
Automatic viscometer with ViscoPump II module for optoelectronic sensing, AVS 470, 0,35 − 1800 (pressure) ; 0,35 − 5000 (suction) mm²/s (cSt)
Preis
SFr. 16’290.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ViscoSystem AVS 470 is the first measuring device that allows suction and pressure measurements completely independent of a PC.
  • Determination with pressure or with vacuum for high viscosities
  • Both detections methods optical or thermal are possible
  • Nearly all necessary calculations are integrated
  • Additional parameters can be set up over a regular PS 2 keyboard
This brings maximum independence and flexibility, allowing you to set up a measuring station, that meets highest requirements, even under difficult conditions, to monitor production or control quality in the polymer and mineral oil industry.
The ViscoSystem AVS 470 determines the time which the sample to be examined requires to flow through the measuring distance in the capillary viscometer with quartz precision.
All common types of viscosity calculations are already integrated into the device, a small PS 2 keyboard is all you need to enter additional data.
A serial printer can be used to conveniently document your measuring results.
Technische Daten
  • Modell:
    AVS 470
  • Messbereich:
    0,35 − 1800 (pressure) ; 0,35 − 5000 (suction) mm²/s (cSt)
  • Bezeichnung:
    Automatic viscometer with ViscoPump II module for optoelectronic sensing
  • Regulierungsperiode für Temperatur:
    0 – 20 minutes
  • Zeitmessgenauigkeit:
    ±0,01 %
  • Cat. No.:
    616-0026
  • Schnittstellen:
    RS232C mit 9 Polen zum Anschluss eines seriellen Druckers
  • B×T×H:
    225×320×205 mm
  • Vorwahl der Anzahl der Messvorgänge:
    Bis zu 99
  • Messbereich (Flussdauer):
    <9999,99 s
  • Viskositätsbereich:
    Pressure: 0,35 - 1800 mm²/s (cSt)
    Suction capacity: 0,35 - ~5000 mm²/s (cSt)
  • Pump pressure:
    160 mbar
  • Gewicht:
    5,4 kg
  • Display:
    LCD
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420577
    O-ring seal, NBR (Perbunan), VZ 7052
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 32.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420552
    O-ring seal, FKM (viton), VZ 7050
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33.80 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420569
    O-ring seal, EPDM (buna), VZ 7051
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 33.80 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420269
    Safety bottle with glass thread, VZ 7021
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 196.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285414048
    VZ 3079 Schlauchkappe, silicon, red, int.Ø 9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285414031
    VZ 5505 included with AVS®/S and AVS®/SK, to connect viscometers of type: 517 .., 520 .., 530 .., 532 .., 537 .., 538 .., 547 .., 548 ..and 549 .. to a AVS® 310, 350, 450 and 470
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 506.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285411572
    Ink ribbon VZ 6249
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 64.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285410527
    VZ 5102 Connection cap 'Vacuum', silicon, red, int.Ø 4,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 60.30 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285410519
    VZ 5101 Connection cap 'Venting', silicon, black, int.Ø 4,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 60.30 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285225630
    Thermal paper for Z 900 and Z 910 Z 905
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 81.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420585
    O-ring seal, VZ 7053, 8,3×2,4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 279.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420593
    O-ring seal, VZ 7054, 7,0×3,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 238.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285422215
    Absorbing filter with activated coal, VZ 7216
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 266.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285422167
    Connectors, VZ 7211, for absorbing filter VZ 7215, 7216
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 139.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285420606
    O-ring seal, VZ 7055, 5,3×1,8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 173.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285422204
    Absorbing filter, VZ 7215
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 267.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCOI285418573
    Dust protection cover, for thermostatic baths
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 196.00 SFr.