Schaufeln
2500 ml, 365 mm
Katalognr. 231-0236
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Kapazität:2500 ml
- Länge:365 mm