AuftragsverfolgungKontakt
Pulverspatel | Avantor
Pulverspatel
130 mm, 9 mm
Katalognr. 231-0544
Anbieter:   RSG
Pulverspatel
Katalognr. 231-0544
Anbieter:  RSG
Pulverspatel
Pulverspatel
130 mm, 9 mm
Preis
SFr. 47.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
  • Länge:
    130 mm
  • Klingenbreite:
    9 mm