AuftragsverfolgungKontakt
Baumé hydrometers | Avantor
Baumé hydrometers
, 30 - 70 °Bé, 1, 250 mm
Katalognr. AMARH843154
Anbieter:   Amarell
Baumé hydrometers
Katalognr. AMARH843154
Anbieter:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
, 30 - 70 °Bé, 1, 250 mm
Preis
SFr. 22.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    20
  • Teilung:
    1
  • Messbereich:
    30 - 70 °Bé