Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
0 - 2,5 mm
Katalognr. SCOT286058503
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE-Küken
- Vakuumdicht
- Präzise Dosierung dank des feinen Gewindes
- Sicher dank der abschraubbaren Schutzvorrichtung
Ventile eignen sich für Hochvakuum-Anwendungen, verstellbar und haben dickwandige Seitenarme.
Technische Daten
- Bohrung Ø:0 - 2,5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..