Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
0 - 4,0 mm
Katalognr. SCOT286058606
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE-Küken
- Vakuumdicht
- Präzise Dosierung dank des feinen Gewindes
- Sicher dank der abschraubbaren Schutzvorrichtung
Ventile eignen sich für Hochvakuum-Anwendungen, verstellbar und haben dickwandige Seitenarme.
Technische Daten
- Bohrung Ø:0 - 4,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..