Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
0 - 4,0 mm
  SCOT286058109
Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
  SCOT286058109
Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
0 - 4,0 mm
SFr. 34.10
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE-Küken
  • Vakuumdicht
  • Präzise Dosierung dank des feinen Gewindes
  • Sicher dank der abschraubbaren Schutzvorrichtung
Ventile eignen sich für Hochvakuum-Anwendungen, verstellbar und haben dickwandige Seitenarme.
  • Bohrung Ø:
    0 - 4,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..