Gerade Ventile, ‚GU‘, DURAN®
0 - 2,5 mm
Katalognr. SCOT286058006
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE-Küken
- Vakuumdicht
- Präzise Dosierung dank des feinen Gewindes
- Sicher dank der abschraubbaren Schutzvorrichtung
Ventile eignen sich für Hochvakuum-Anwendungen, verstellbar und haben dickwandige Seitenarme.
Technische Daten
- Bohrung Ø:0 - 2,5 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.