Mikroeintauchfilter, DURAN®
2, 6 mm, 100 mm, 10 mm
Katalognr. SCOT258571205
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Autoklavierbarer Mikroeintauchfilter für umgekehrte Filtration ie. Extraktion von klarem Filtrat (nicht Filterrückstand).
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Technische Daten
- Porosität:2
- Rohr A-Ø:6 mm
- Seq:02
- Filtergröße:10 mm
- Rohrlänge:100 mm