AuftragsverfolgungKontakt
Mikroeintauchfilter, DURAN® | Avantor
Mikroeintauchfilter, DURAN®
1, 6 mm, 100 mm, 10 mm
Katalognr. SCOT258571102
Anbieter:   DWK Life Sciences
Mikroeintauchfilter, DURAN®
Katalognr. SCOT258571102
Anbieter:  DWK Life Sciences
Mikroeintauchfilter, DURAN®
Mikroeintauchfilter, DURAN®
1, 6 mm, 100 mm, 10 mm
Preis
SFr. 420.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Autoklavierbarer Mikroeintauchfilter für umgekehrte Filtration ie. Extraktion von klarem Filtrat (nicht Filterrückstand).
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Technische Daten
  • Porosität:
    1
  • Rohr A-Ø:
    6 mm
  • Seq:
    01
  • Filtergröße:
    10 mm
  • Rohrlänge:
    100 mm