(±)-Epoxystyrol, Sigma-Aldrich®
25 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Styrene oxide
- CAS Nummer:96-09-3
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00005121
- Molekulargewicht:120.15 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- ADR:6.1,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:202-476-7
- UN:2810
Dokumente
msds_803202
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:3 g/l (20 °C)
- Melting Point:-37 °C
- Molar Mass:120.15 g/mol
- Boiling Point:193 - 195 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:0.4 hPa (20 °C)
- Flash Point:74 °C
- Refractive Index:1.5338 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:1.1 - 22 %(V)
- Density:1.05 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:498 °C
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic Materials
Technische Daten
- VE:25 kg



