Reference electrodes
Bezugselektrode, wartungsarm, Ag/AgCl-Ableitung, B 1181 HD, −5...+50 °C, Glas, Paste, Keramik, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
SCOI285111701
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 1181 HD
- Bezeichnung:Bezugselektrode, wartungsarm, Ag/AgCl-Ableitung
- Material:Glas
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:Paste
- Temperatur:−5...+50 °C