AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, opaque OptiPlates™ | Avantor
Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 microplates, 96, Weiß, Case of 50
Katalognr. PERK6005290
Marketsource
Anbieter:   PerkinElmer
Microplates, opaque OptiPlates™
Katalognr. PERK6005290
Anbieter:  PerkinElmer
Marketsource
Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 microplates, 96, Weiß, Case of 50
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These plates are used for general isotopic, fluorescence, LANCE™, [FP]², AlphaScreen™ or luminescence assays.
  • Made of polystyrene
Technische Daten
  • Anz. Wells:
    96
  • Verpackt:
    Case of 50
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    OptiiPlate™-96 microplates
  • Seq:
    02