AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Thermal G, −30...+80 °C, - °C, - °C, Hellgelb, 5 l
Katalognr. 461-3122
Anbieter:   JULABO GmbH
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-3122
Anbieter:  JULABO GmbH
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Thermal G, −30...+80 °C, - °C, - °C, Hellgelb, 5 l
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- und Kältethermostaten, wenn Wasser nicht als Badflüssigkeit verwendet werden kann. Die Auswahl der Badflüssigkeit ist zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei der Temperaturregelung und der Bedienung des Thermostats von großer Bedeutung.
  • Geringe Toxizität und nahezu geruchlos
  • Hohe Stabilität und gute thermische Leitfähigkeit
  • Geringe Viskosität und geringe Korrosivität
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Hellgelb
  • Brennpunkt:
    - °C
  • Flammpunkt:
    - °C
  • Temperaturbereich:
    −30...+80 °C
  • Typ:
    Thermal G
Technische Daten