AuftragsverfolgungKontakt
4'-Ethoxyacetanilid ≥97%
4'-Ethoxyacetanilid ≥97%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
  A11200.36
4'-Ethoxyacetanilid ≥97%
  A11200.36
 :  62-44-2
4'-Ethoxyacetanilid ≥97%
4'-Ethoxyacetanilid ≥97%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
 :  62-44-2
SFr. 146.00
1 * 500 g
Purity: 97% CAS No.: 62-44-2 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 134-136° Beilstein Reference: 1869238 Merck Reference: 14,7204 MDL No.: MFCD00009094
 :  Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
  •  :62-44-2
  •  :C₁₀H₁₃NO₂
  •  :MFCD00009094
  •  :179.22 g/mol
  •  :14,7204
  •  :134…136 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-533-0
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g