AuftragsverfolgungKontakt
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde | Avantor
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
850 ml, 82 mm, 91 mm, 165 mm
Katalognr. 215-2418
Anbieter:   GRAVIS
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
Katalognr. 215-2418
Anbieter:  GRAVIS
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
Weithalsflaschen, rund, mit Gewinde
850 ml, 82 mm, 91 mm, 165 mm
Preis
SFr. 61.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
 : Lids must be ordered separately.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    91 mm
  • Gewinde:
    82 mm
  • Kapazität:
    850 ml
  • Höhe:
    165 mm
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 215-2704
    63 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 12.60
  • 215-2705
    82 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - SFr. 18.50