Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Selbstschließende Beutel | Avantor

Selbstschließende Beutel

LDPE, 200×300 mm
Katalognr. 129-9130
Selbstschließende Beutel
Katalognr. 129-9130
Anbieter:  
Selbstschließende Beutel
Selbstschließende Beutel

LDPE, 200×300 mm

Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
BEUTEL LDPE 200X300X0.05MM BESCHRIFTUNG. 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0317

Das Produkt 129-0317 ist ähnlich zu 129-9130, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.

[EN]BAG MINIGRIP PE 60µ 200x300mm WRITE- 1 * 1.000 ST Katalognr.129-2343

Das Produkt 129-2343 ist ähnlich zu 129-9130, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.

BEUTEL LDPE 200X300X0.05MM BESCHRIFTUNG. 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0317

Das Produkt 129-0317 ist ähnlich zu 129-9130, kann aber einen anderen Hersteller und/oder eine andere Verpackung haben.

Product Details & Documents

PE, 50 µm dick, transparent.

  • In verschiedenen Größen verfügbar
  • Mit und ohne Beschriftungsbereich

Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.

Dokumente

Technische Daten
  • Abmessungen:
    200×300 mm
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    10
  • Cat. No.:
    129-9130
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..