Petrischalen, Nunc™
Petrischale, belüftet, 140 mm, 20 mm, Steril
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Optisch transparentes PS. Petrischalen zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und andere Mikroorganismen.
- Kompatibel mit automatisierten Systemen
- Geeignet für automatische Dispenser dank flacher Form und einheitlicher Höhe
Technische Daten
- Ø:140 mm
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Petrischale, belüftet
- Höhe:20 mm
- Cat. No.:391-0103
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung