Waste Bins
Waste disposal bin, without lid, Anthrazit, HDPE, 60 L, 400×700 mm
Katalognr. SEMA2093
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of HDPE.
- Stable and are stackable
- Odourless and hermetic seal for the transport and disposal
- Adhesive sealing and triple lid seal
Round containers are suitable for safe and clean disposal of clinical, bacteriological or chemical and hazardous waste.
Zertifizierung: UN 1H2/Y11/S (30 Liter Behälter), max. Füllgewicht 11 kg
UN 1H2/Y22/S (60 Liter Behälter), max. Füllgewicht 22 kg
Bestellinformationen: Deckel bitte separat bestellen..
Technische Daten
- Ø×H:400×700 mm
- Kapazität:60 L
- Farbe:Anthrazit
- Bezeichnung:Waste disposal bin, without lid
- Material:HDPE
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis