AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
29/32 NS, 14/23 NS
Katalognr. 201-8344
Anbieter:   SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Katalognr. 201-8344
Anbieter:  SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
29/32 NS, 14/23 NS
Preis
SFr. 85.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    14/23 NS