Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Testsätze, Eisen-Test, Spectroquant®, Supelco® | Avantor
Testsätze, Eisen-Test, Spectroquant®, Supelco®
Eisentest, 0.005 - 5,00 mg/l Fe, Triazin, Prove, Nova 60, Multy, Move, 250 Tests
Anbieter:   Merck
Testsätze, Eisen-Test, Spectroquant®, Supelco®
Katalognr. 1.14761.0002
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Testsätze, Eisen-Test, Spectroquant®, Supelco®
Testsätze, Eisen-Test, Spectroquant®, Supelco®
Eisentest, 0.005 - 5,00 mg/l Fe, Triazin, Prove, Nova 60, Multy, Move, 250 Tests
CAS Nummer:  
Preis
220.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Küvettentestkits
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden.
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
Note: For determination of the total content of iron please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Triazin
  • VE:
    250 Tests
  • Bezeichnung:
    Eisentest
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 60, Multy, Move
  • Messbereich:
    0.005 - 5,00 mg/l Fe
  • Cat. No.:
    1.14761.0002
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.