AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer, Aluminium, 100 - 1000 ml
  331-0021
 :   BURKLE
Probenehmer, ProfiSampler
  331-0021
 :  BURKLE
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer, Aluminium, 100 - 1000 ml
984.00 SFr.
1 * 1 ST
ProfiSampler, der robuste Vakuum-Probensammler für den industriellen Einsatz.
  • Drei Standfüße gewährleisten ein sicheres Abstellen des ProfiSamplers
  • Füllstandskontrolle, Rückflussautomatik und Überfüllschutz durch das integrierte Belüftungsventil
  • Lieferbar mit Saugschlauch in PE, PA und PTFE, wenn höchste Reinheit gefragt ist
  • Lieferbar mit geraden Saugrohren für einfachere Probenahme, inkl. Transportköcher für geordneten Transport und Entsorgung der Saugrohre
  • Probenahmeflaschen in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich
ProfiSampler PP für allgemeine Probenahme, für schwache Säuren, Laugen, Reiniger, chemische Bäder. Aus massivem, chemikalienbeständigem Polypropylen.
ProfiSampler Aluminium für Lösemittel und brennbare Flüssigkeiten der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Mit Flaschengewinde GL 45 (passend zu Schott-Glasflaschen 100 bis 1000 ml).
Bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten muss das Gerät geerdet werden. Hierzu Erdungskabel, evtl. noch zusätzlich ein Antistatik-Set verwenden.
Saugvolumen: 200 ml
Saugdruck: 0,5 bar
Saughöhe von der Flüssigkeitsoberfläche: 5 m
 : ProfiSampler PP bestehend aus: Vakuumpumpe aus massivem PP, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 40, 1 PP-Flasche 250 ml, 10 m PE-Saugschlauch (Rolle), 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A (1.4301), 20 seal-it Flaschenplomben.
ProfiSampler Aluminium, bestehend aus: Vakuumpumpe aus Aluminium, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 45, 1 Glasflasche 500 ml, 5 Saugrohre PA schwarz (220 cm lang, elektrisch leitfähig), Schlauchabschneider, Messing-Schlauchgewicht, 20 seal-it Flaschenplomben, Erdungskabel.
  • Kapazität:
    100 - 1000 ml
  • Bezeichnung:
    Probenehmer
  • Material:
    Aluminium
  • Seq:
    02
Accessories
  •  
    Kapazität
    Gewinde
    Material
  • 331-2612
    250 ml
    40 mm
    PP
    1 * 1 ST - SFr. 3.80
  •  
    Kapazität
    Bezeichnung
    Gewinde
  • 300-0055
    250 ml
    Probenflaschen
    GL 45
    1 * 1 ST - SFr. 22.90
  •  
    Bezeichnung
  • 228-1190
    Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
    1 * 5 m - SFr. 81.30
  •  
    Kapazität
    Bezeichnung
    Gewinde
  • 300-0054
    100 ml
    Probenflaschen
    GL 45
    1 * 1 ST - SFr. 13.40
  •  
    Bezeichnung
  • 331-0020
    Gerader Saugschlauch, PA, schwarz, elektrisch leitfähig (10 Stück/220 cm)
    1 * 10 ST - SFr. 291.00
  •  
    Bezeichnung
  • 331-0019
    Gerader Saugschlauch, PE, transparent (10 Stück/220 cm)
    1 * 10 ST - SFr. 214.00
  •  
    Kapazität
    Bezeichnung
    Gewinde
  • BURK5314-0100
    1000 ml
    Probenflaschen
    GL 45
    1 * 1 ST - SFr. 25.20