Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Siebe für POLYMIX® System PX-MFC 90 D | Avantor
Siebe für POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Einschubsieb, Edelstahl 1.4034, 3,00 mm
Katalognr. 412-0506
Anbieter:   KINEMATICA
Siebe für POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Katalognr. 412-0506
Anbieter:  KINEMATICA
Siebe für POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Siebe für POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Einschubsieb, Edelstahl 1.4034, 3,00 mm
Preis
164.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Maschenweite:
    3,00 mm
  • Bezeichnung:
    Einschubsieb, Edelstahl 1.4034
  • Seq:
    16
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..